2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302918-10G
PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA
393
CHF
APOSPC302918-10G
APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₂ClF₇O MW: 294.55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258670 UN: 3265 ADR: 8 II |