2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302914-10G PC302914-1G PC302914-5G
APOSPC302914-10GEA 662 CHF
APOSPC302914-10G APOSPC302914-1G APOSPC302914-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652440
CAS-Nummer: 1227628-83-2