6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302899-10G PC302899-5G PC302899-1G
APOSPC302899-10GEA 1070 CHF
APOSPC302899-10G APOSPC302899-5G APOSPC302899-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin 97%
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₉ClFNO
MW: 189,62 g/mol
Melting Pt: 55…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832379
CAS-Nummer: 1017779-65-5
UN: 3259
ADR: 8,II