6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-chloro-2,3-difluorobenzamide
PC302897-5G
APOSPC302897-5GEA
418
CHF
APOSPC302897-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄ClF₂NO MW: 191,56 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201031 CAS-Nummer: 1373920-98-9 |