5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302895-5G PC302895-1G
APOSPC302895-5GEA 195 CHF
APOSPC302895-5G APOSPC302895-1G
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660290
CAS-Nummer: 886502-61-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III