5-Fluor-2-methoxybenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302892-10G PC302892-5G PC302892-1G
APOSPC302892-10GEA 339 CHF
APOSPC302892-10G APOSPC302892-5G APOSPC302892-1G
5-Fluor-2-methoxybenzamid 98%
5-Fluor-2-methoxybenzamid
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06409124
CAS-Nummer: 704-04-1