4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 669 CHF
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116033
CAS-Nummer: 93249-45-7