4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
PC302880-5G PC302880-1G
APOSPC302880-5GEA 407 CHF
APOSPC302880-5G APOSPC302880-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₆F₄NO
MW: 221,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201066
CAS-Nummer: 1373920-88-7