4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302878-1G PC302878-5G PC302878-250MG
APOSPC302878-1GEA 275 CHF
APOSPC302878-1G APOSPC302878-5G APOSPC302878-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687176
CAS-Nummer: 1323966-14-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III