4'-Ethoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302872-5G PC302872-1G
APOSPC302872-5GEA 418 CHF
APOSPC302872-5G APOSPC302872-1G
4'-Ethoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
4'-Ethoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13196590
CAS-Nummer: 851263-13-3