4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302867-1G
PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA
191
CHF
APOSPC302867-1G
APOSPC302867-5G
4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzylamin 98%
4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₁ClFNO MW: 203,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687221 CAS-Nummer: 1323966-28-4 |