4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302858-1G
PC302858-5G
APOSPC302858-1GEA
191
CHF
APOSPC302858-1G
APOSPC302858-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅ClF₃NO MW: 235,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18393878 CAS-Nummer: 1261861-63-5 |