3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302852-5G PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA 244 CHF
APOSPC302852-5G APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025410
CAS-Nummer: 916420-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III