3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302851-10G PC302851-5G PC302851-1G
APOSPC302851-10GEA 486 CHF
APOSPC302851-10G APOSPC302851-5G APOSPC302851-1G
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Melting Pt: 52…55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185685
CAS-Nummer: 447-93-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III