3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302850-5G PC302850-1G PC302850-25G
APOSPC302850-5GEA 101 CHF
APOSPC302850-5G APOSPC302850-1G APOSPC302850-25G
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185682
CAS-Nummer: 276861-63-3