3-Fluor-2-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302842-1G PC302842-5G
APOSPC302842-1GEA 191 CHF
APOSPC302842-1G APOSPC302842-5G
3-Fluor-2-methoxybenzylamin 98%
3-Fluor-2-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025368
CAS-Nummer: 916420-49-0
UN: 2735
ADR: 8,III