3-Fluor-2-methoxybenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302840-1G
PC302840-5G
APOSPC302840-1GEA
158
CHF
APOSPC302840-1G
APOSPC302840-5G
3-Fluor-2-methoxybenzamid 97%
3-Fluor-2-methoxybenzamid
Formel:
C₈H₈FNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06637313 CAS-Nummer: 874830-59-8 |