3-Ethoxy-2,6-difluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)methanol
PC302839-10G PC302839-5G PC302839-1G
APOSPC302839-10GEA 339 CHF
APOSPC302839-10G APOSPC302839-5G APOSPC302839-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorbenzylalkohol 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519370
CAS-Nummer: 1092461-28-3