3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302838-10G PC302838-5G PC302838-1G
APOSPC302838-10GEA 958 CHF
APOSPC302838-10G APOSPC302838-5G APOSPC302838-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylalkohol 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258728
CAS-Nummer: 1017778-18-5