3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302832-5G PC302832-1G
APOSPC302832-5GEA 188 CHF
APOSPC302832-5G APOSPC302832-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519326
CAS-Nummer: 1092460-78-0