3-Chlor-2,4-difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (3-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine
PC302828-10G PC302828-5G PC302828-1G
APOSPC302828-10GEA 0 CHF
APOSPC302828-10G APOSPC302828-5G APOSPC302828-1G
3-Chlor-2,4-difluorbenzylamin 98%
3-Chlor-2,4-difluorbenzylamin
Formel: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660335
CAS-Nummer: 886761-65-5
UN: 2735
ADR: 8,III