2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302820-5G PC302820-1G PC302820-25G
APOSPC302820-5GEA 158 CHF
APOSPC302820-5G APOSPC302820-1G APOSPC302820-25G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660200
CAS-Nummer: 886498-85-7