2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302819-10G PC302819-5G PC302819-1G
APOSPC302819-10GEA 432 CHF
APOSPC302819-10G APOSPC302819-5G APOSPC302819-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399758
CAS-Nummer: 1261445-13-9