2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302812-1G
PC302812-5G
APOSPC302812-1GEA
418
CHF
APOSPC302812-1G
APOSPC302812-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzonitril 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzonitril
Formel:
C₈H₆F₅NOS MW: 259,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16652491 CAS-Nummer: 1240256-84-1 |