2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 279 CHF
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22201049
CAS-Nummer: 1373920-66-1