2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
PC302804-5G PC302804-1G
APOSPC302804-5GEA 1020 CHF
APOSPC302804-5G APOSPC302804-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇F₄NO₂
MW: 237.15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201042
CAS-Nummer: 1373920-76-3