2-Fluor-4-methoxybenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302803-10G
PC302803-5G
PC302803-1G
APOSPC302803-10GEA
390
CHF
APOSPC302803-10G
APOSPC302803-5G
APOSPC302803-1G
2-Fluor-4-methoxybenzamid 97%
2-Fluor-4-methoxybenzamid
Formel:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01117440 CAS-Nummer: 874804-31-6 |