2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302796-10G PC302796-5G PC302796-1G
APOSPC302796-10GEA 446 CHF
APOSPC302796-10G APOSPC302796-5G APOSPC302796-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzylamin 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₉ClFNO
MW: 189,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660327
CAS-Nummer: 886761-60-0
UN: 2735
ADR: 8,III