2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302790-10G
PC302790-5G
PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA
432
CHF
APOSPC302790-10G
APOSPC302790-5G
APOSPC302790-1G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₄Cl₂F₃NO Melting Pt: 125…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519346 CAS-Nummer: 53012-81-0 |