2,4-Difluor-3-methoxybenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302789-10G PC302789-5G PC302789-1G
APOSPC302789-10GEA 592 CHF
APOSPC302789-10G APOSPC302789-5G APOSPC302789-1G
2,4-Difluor-3-methoxybenzylbromid
2,4-Difluor-3-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115936
CAS-Nummer: 886499-17-8
UN: 3265
ADR: 8,II