2,3-Difluor-6-methoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 418 CHF
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluor-6-methoxybenzylbromid 97%
2,3-Difluor-6-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Melting Pt: 46…48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116023
CAS-Nummer: 886501-83-3
UN: 3261
ADR: 8 II