4-Chlor-3-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
PC302780-5G PC302780-1G
APOSPC302780-5GEA 57.5 CHF
APOSPC302780-5G APOSPC302780-1G
4-Chlor-3-fluorbenzylamin 97%
4-Chlor-3-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116008
CAS-Nummer: 72235-58-6
UN: 2735
ADR: 8,III