3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302775-1G PC302775-5G
APOSPC302775-1GEA 332 CHF
APOSPC302775-1G APOSPC302775-5G
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylamin 95%
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylamin
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258733
CAS-Nummer: 1017778-36-7