3-(4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302769-1G PC302769-5G
APOSPC302769-1GEA 244 CHF
APOSPC302769-1G APOSPC302769-5G
3-(4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 98%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₂H₁₃F₃O₃
MW: 262,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13196589
CAS-Nummer: 1206593-34-1