2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 463 CHF
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzonitril 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅ClFNO
Melting Pt: 100…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660326
CAS-Nummer: 886761-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III