5-Chlor-2-(trifluormethoxy)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302760-1G PC302760-5G
APOSPC302760-1GEA 202 CHF
APOSPC302760-1G APOSPC302760-5G
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)phenol 97%
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O₂
MW: 212.56
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519363
CAS-Nummer: 1092461-24-9