5-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302758-5G PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA 17.6 CHF
APOSPC302758-5G APOSPC302758-10G
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin 97%
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410919
CAS-Nummer: 326-64-7