4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302753-10G PC302753-5G PC302753-1G
APOSPC302753-10GEA 1620 CHF
APOSPC302753-10G APOSPC302753-5G APOSPC302753-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₉FO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660264
CAS-Nummer: 363134-35-4