(4-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302750-1G
PC302750-5G
PC302750-10G
APOSPC302750-1GEA
191
CHF
APOSPC302750-1G
APOSPC302750-5G
APOSPC302750-10G
(4-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)essigsäure 97%
(4-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ MW: 216,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258681 CAS-Nummer: 1017779-13-3 |