4'-Ethoxy-3',5'-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302747-10G
PC302747-5G
PC302747-1G
APOSPC302747-10GEA
339
CHF
APOSPC302747-10G
APOSPC302747-5G
APOSPC302747-1G
4'-Ethoxy-3',5'-difluoracetophenon 98%
4'-Ethoxy-3',5'-difluoracetophenon
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258688 CAS-Nummer: 1017779-29-1 |