4-Ethoxy-2,6-difluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302746-1G
PC302746-5G
PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA
69.6
CHF
APOSPC302746-1G
APOSPC302746-5G
APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorbenzaldehyd
4-Ethoxy-2,6-difluorbenzaldehyd
Formel:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186,16 g/mol Melting Pt: 70…72 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258695 CAS-Nummer: 1017779-48-4 |