4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302738-1G
PC302738-5G
APOSPC302738-1GEA
163
CHF
APOSPC302738-1G
APOSPC302738-5G
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃NO MW: 225,60 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18393826 CAS-Nummer: 1261605-72-4 |