3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302729-5G PC302729-1G PC302729-10G
APOSPC302729-5GEA 864 CHF
APOSPC302729-5G APOSPC302729-1G APOSPC302729-10G
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid 97%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185678
CAS-Nummer: 1214351-75-3