3-Ethoxy-2,4-difluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302722-25G
PC302722-5G
PC302722-1G
APOSPC302722-25GEA
1140
CHF
APOSPC302722-25G
APOSPC302722-5G
APOSPC302722-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzoesäure
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₈F₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258723 CAS-Nummer: 1017779-88-2 |