3-Ethoxy-2,4-difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302721-25G PC302721-5G PC302721-1G
APOSPC302721-25GEA 1390 CHF
APOSPC302721-25G APOSPC302721-5G APOSPC302721-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzaldehyd 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzaldehyd
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258722
CAS-Nummer: 1017779-87-1