3-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302712-1G
PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA
168
CHF
APOSPC302712-1G
APOSPC302712-5G
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832392 CAS-Nummer: 1017779-77-9 |