3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302710-10G
PC302710-5G
PC302710-1G
APOSPC302710-10GEA
284
CHF
APOSPC302710-10G
APOSPC302710-5G
APOSPC302710-1G
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-difluoroaniline
Formel:
C₆H₄ClF₂N MW: 163,55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660173 CAS-Nummer: 287172-82-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |