3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC302709-1G PC302709-5G PC302709-10G
APOSPC302709-1GEA 163 CHF
APOSPC302709-1G APOSPC302709-5G APOSPC302709-10G
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇BrF₃NO
MW: 270,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201052
CAS-Nummer: 1373920-70-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III