(3,6-Dichlor-2-fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302704-1G
PC302704-5G
PC302704-10G
APOSPC302704-1GEA
181
CHF
APOSPC302704-1G
APOSPC302704-5G
APOSPC302704-10G
(3,6-Dichlor-2-fluorphenyl)essigsäure 98%
(3,6-Dichlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₅Cl₂FO₂ MW: 223,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025391 CAS-Nummer: 916420-71-8 |