3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302703-5G
PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA
191
CHF
APOSPC302703-5G
APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄BrCl₂F Melting Pt: 42…45 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025389 CAS-Nummer: 916420-69-4 UN: 3261 ADR: 8,II |